Stampa…
Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964677-1G OR964677-250MG
APOSOR964677-1GEA 364 EUR
APOSOR964677-1G APOSOR964677-250MG
Ethyl pyridazine-4-carboxylate 95%
Ethyl pyridazine-4-carboxylate
Formula: C₇H₈N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09833000
CAS Number: 39123-39-2