Stampa…
4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Ethoxy-2-hydroxybenzaldehyde
OR964660-1G OR964660-250MG
APOSOR964660-1GEA 238 EUR
APOSOR964660-1G APOSOR964660-250MG
4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde 95%
4-Ethoxy-2-hydroxy-benzaldehyde
Formula: C₉H₁₀O₃
Peso molecolare: 166,174 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03032734
CAS Number: 43057-77-8