Stampa…
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964608-1G OR964608-250MG OR964608-5G
APOSOR964608-1GEA 133 EUR
APOSOR964608-1G APOSOR964608-250MG APOSOR964608-5G
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate 95%
Methyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate
Formula: C₉H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00466380
CAS Number: 829-45-8