Stampa…
4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(Methylthio)pyridin-4-amine
OR964583-1G OR964583-250MG
APOSOR964583-1GEA 403 EUR
APOSOR964583-1G APOSOR964583-250MG
4-Amino-2-(methylthio)pyridine 95%
4-Amino-2-(methylthio)pyridine
Formula: C₆H₈N₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16084526
CAS Number: 59243-39-9