2-Chloro-4-methylthiazole 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964534-10G
OR964534-1G
OR964534-5G
APOSOR964534-10GEA
151
EUR
APOSOR964534-10G
APOSOR964534-1G
APOSOR964534-5G
2-Chloro-4-methylthiazole 96%
2-Chloro-4-methylthiazole
Formula:
C₄H₄ClNS Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00051033 CAS Number: 26847-01-8 |