Stampa…
3-Amino-1-N-alloc-piperidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964532-1G OR964532-250MG
APOSOR964532-1GEA 648 EUR
APOSOR964532-1G APOSOR964532-250MG
3-Amino-1-N-alloc-piperidine 95%
3-Amino-1-N-alloc-piperidine
Formula: C₉H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 184,236 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839997
CAS Number: 886363-44-6