3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
3-(2-(3-Ethoxy-3-oxopropoxy)ethoxy)propanoic acid, Acid-PEG2-ethyl propionate
OR964496-1G
OR964496-250MG
APOSOR964496-1GEA
350
EUR
APOSOR964496-1G
APOSOR964496-250MG
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid 97%
3-[2-(2-Ethoxycarbonyl-ethoxy)-ethoxy]-propionic acid
Formula:
C₁₀H₁₈O₆ Peso molecolare: 234,246 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04115349 CAS Number: 886362-90-9 |