Stampa…
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964437-1G OR964437-250MG
APOSOR964437-1GEA 354 EUR
APOSOR964437-1G APOSOR964437-250MG
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid 95%
3,4-Dihydro-1H-2-benzopyran-1-carboxylic acid
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Peso molecolare: 178,185 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00457636
CAS Number: 13328-85-3