Stampa…
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964430-1G OR964430-250MG
APOSOR964430-1GEA 713 EUR
APOSOR964430-1G APOSOR964430-250MG
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile 95%
3,4-Dichloroisothiazole-5-carbonitrile
Formula: C₄Cl₂N₂S
Peso molecolare: 179,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09743745
CAS Number: 18480-52-9