Stampa…
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964429-1G OR964429-5G
APOSOR964429-1GEA 75.4 EUR
APOSOR964429-1G APOSOR964429-5G
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one 97%
3,4-Dichloro-5-hydroxyfuran-2(5H)-one
Formula: C₄H₂Cl₂O₃
Peso molecolare: 168.963 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00272415
CAS Number: 766-40-5