Stampa…
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964421-1G OR964421-250MG
APOSOR964421-1GEA 757 EUR
APOSOR964421-1G APOSOR964421-250MG
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride 95%
1-Ethyl-1H-imidazole-5-carbaldehyde hydrochloride
Formula: C₆H₈N₂O·ClH
Peso molecolare: 160,601 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19687057
CAS Number: 1914148-58-5