Stampa…
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR9644-1G OR9644-250MG
APOSOR9644-1GEA 389 EUR
APOSOR9644-1G APOSOR9644-250MG
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
4-(Pyridin-2-yloxy)benzoyl chloride
Formula: C₁₂H₈ClNO₂
Peso molecolare: 233,65 g/mol
Punto di fusione: 79,5…80.5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08435898
CAS Number: 51363-01-0