Stampa…
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964296-1G OR964296-250MG
APOSOR964296-1GEA 328 EUR
APOSOR964296-1G APOSOR964296-250MG
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride 95%
1-(Prop-2-yn-1-yl)pyrrolidine hydrochloride
Formula: C₇H₁₁N·ClH
Peso molecolare: 145,63 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03596892
CAS Number: 89775-13-3