Stampa…
3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-(3-Hydroxypropyl)phenol
OR964224-10G OR964224-1G OR964224-5G
APOSOR964224-10GEA 757 EUR
APOSOR964224-10G APOSOR964224-1G APOSOR964224-5G
3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol 96%
3-(3-Hydroxy-propyl)-phenol
Formula: C₉H₁₂O₂
Peso molecolare: 152,19 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09028718
CAS Number: 1424-74-4