Stampa…
3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964201-1G OR964201-250MG
APOSOR964201-1GEA 184 EUR
APOSOR964201-1G APOSOR964201-250MG
3-(2-Thiazolyl)propionic acid 95%
3-(2-Thiazolyl)propionic acid
Formula: C₆H₇NO₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02683062
CAS Number: 144163-65-5