Stampa…
3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3-(Chlorocarbonyl)diphenyl ether, 3-(Chloroformyl)diphenyl ether
OR9642-1G OR9642-250MG
APOSOR9642-1GEA 188 EUR
APOSOR9642-1G APOSOR9642-250MG
3-Phenoxybenzoyl chloride 97%
3-Phenoxybenzoyl chloride
Formula: C₁₃H₉ClO₂
Punto di ebollizione: 174…175 °C (12 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03424712
CAS Number: 3586-15-0
UN: 3265
ADR: 8,II