Stampa…
4-Amino-6-piperidinopyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964193-1G OR964193-250MG
APOSOR964193-1GEA 136 EUR
APOSOR964193-1G APOSOR964193-250MG
4-Amino-6-piperidinopyrimidine 95%
4-Amino-6-piperidinopyrimidine
Formula: C₉H₁₄N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09999227
CAS Number: 69206-89-9