Stampa…
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964172-1G OR964172-250MG
APOSOR964172-1GEA 155 EUR
APOSOR964172-1G APOSOR964172-250MG
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate 95%
tert-Butyl thiazolidine-3-carboxylate
Formula: C₈H₁₅NO₂S
Peso molecolare: 189,275 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22581582
CAS Number: 148312-55-4