Stampa…
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR964099-1G OR964099-5G
APOSOR964099-1GEA 364 EUR
APOSOR964099-1G APOSOR964099-5G
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate 98%
Methyl 2-phenyloxazole-4-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₃
Peso molecolare: 203,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00522084
CAS Number: 59171-72-1