Stampa…
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR964055-1G OR964055-5G
APOSOR964055-1GEA 203 EUR
APOSOR964055-1G APOSOR964055-5G
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
7-Azaspiro[3.5]nonan-2-ol hydrochloride
Formula: C₈H₁₅NO·ClH
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20486137
CAS Number: 587869-08-7