Stampa…
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR964039-1G OR964039-250MG
APOSOR964039-1GEA 359 EUR
APOSOR964039-1G APOSOR964039-250MG
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one 95%
2-Methylthieno[3,2-c]pyridin-4(5H)-one
Formula: C₈H₇NOS
Peso molecolare: 165.212 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11215545
CAS Number: 59207-23-7