4-Phenoxyphenacyl bromide 90%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(4-phenoxyphenyl)ethan-1-one
Formula:
C₁₄H₁₁BrO₂ Punto di fusione: 49…50 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01419855 CAS Number: 28179-33-1 UN: 3261 ADR: 8,III |