2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963935-1G
OR963935-250MG
APOSOR963935-1GEA
806
EUR
APOSOR963935-1G
APOSOR963935-250MG
2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one 95%
2-Ethyl-2-methyl-chroman-4-one
Formula:
C₁₂H₁₄O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD07369953 CAS Number: 73509-12-3 |