Stampa…
Ethyl 2-(dimethylamino)benzoate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963928-1G OR963928-25G OR963928-5G
APOSOR963928-1GEA 132 EUR
APOSOR963928-1G APOSOR963928-25G APOSOR963928-5G
Ethyl 2-(dimethylamino)benzoate 97%
Ethyl-2-(dimethylamino)benzoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193.242 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009110
CAS Number: 55426-74-9