Stampa…
2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-3-phenylpropionic Acid
OR963908-1G OR963908-250MG
APOSOR963908-1GEA 473 EUR
APOSOR963908-1G APOSOR963908-250MG
2-Cyano-3-phenylpropionic acid 95%
2-Cyano-3-phenylpropionic acid
Formula: C₁₀H₉NO₂
Peso molecolare: 175,184 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00205073
CAS Number: 5331-42-0