Stampa…
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963889-1G OR963889-250MG
APOSOR963889-1GEA 669 EUR
APOSOR963889-1G APOSOR963889-250MG
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine 97%
2-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formula: C₇H₅ClN₂
Peso molecolare: 152,581 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06335049
CAS Number: 3999-05-1