Stampa…
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963861-1G OR963861-250MG
APOSOR963861-1GEA 829 EUR
APOSOR963861-1G APOSOR963861-250MG
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine 95%
2-Chloro-5-(1-methyl-1H-pyrazol-4-yl)pyrimidine
Formula: C₈H₇ClN₄
Peso molecolare: 194,621 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17926235
CAS Number: 1231943-08-0