Stampa…
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-1-(4-chlorophenyl)ethanol
OR963832-1G OR963832-250MG
APOSOR963832-1GEA 144 EUR
APOSOR963832-1G APOSOR963832-250MG
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(4-chloro-phenyl)-ethanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
Peso molecolare: 191,055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00462592
CAS Number: 6378-66-1