Stampa…
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963828-1G OR963828-250MG
APOSOR963828-1GEA 487 EUR
APOSOR963828-1G APOSOR963828-250MG
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol 95%
2-Chloro-1-(3-chloro-phenyl)-ethanol
Formula: C₈H₈Cl₂O
Peso molecolare: 191.055 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07784075
CAS Number: 106262-93-5