2-Amino-3-methyl-3H-imidazole-4-carboxylic acid ethyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₇H₁₁N₃O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09997799 CAS Number: 177760-04-2 |