Stampa…
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963593-1G OR963593-250MG
APOSOR963593-1GEA 771 EUR
APOSOR963593-1G APOSOR963593-250MG
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde 95%
2,4-Dimethyloxazole-5-carboxaldehyde
Formula: C₆H₇NO₂
Peso molecolare: 125,125 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06738688
CAS Number: 69062-86-8