2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2,3,4,5-Tetrahydro-1H-benzo[c]azepin-1-one
OR963516-10G
OR963516-1G
OR963516-5G
APOSOR963516-10GEA
931
EUR
APOSOR963516-10G
APOSOR963516-1G
APOSOR963516-5G
2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one 97%
2,3,4,5-Tetrahydro-benzo[c]azepin-1-one
Formula:
C₁₀H₁₁NO Peso molecolare: 161,2 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114867 CAS Number: 6729-50-6 |