Stampa…
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963473-1G OR963473-5G
APOSOR963473-1GEA 125 EUR
APOSOR963473-1G APOSOR963473-5G
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(trans-4-Hydroxycyclohexyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formula: C₁₄H₁₅NO₃
Punto di ebollizione: 410 °C
Punto di fusione: 177…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460972
CAS Number: 99337-98-1