Stampa…
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963445-1G OR963445-250MG
APOSOR963445-1GEA 343 EUR
APOSOR963445-1G APOSOR963445-250MG
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile 95%
2-(Pyrimidin-2-yloxy)benzonitrile
Formula: C₁₁H₇N₃O
Peso molecolare: 197,193 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12068354
CAS Number: 1159822-29-3