Stampa…
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963413-10G OR963413-1G OR963413-5G
APOSOR963413-10GEA 119 EUR
APOSOR963413-10G APOSOR963413-1G APOSOR963413-5G
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile 95%
2-(N-Boc-methylamino)acetonitrile
Formula: C₈H₁₄N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658361
CAS Number: 180976-09-4