Stampa…
4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963402-10G OR963402-5G
APOSOR963402-10GEA 331 EUR
APOSOR963402-10G APOSOR963402-5G
4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole ≥98%
4-Iodo-1-isobutyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₁IN₂
Peso molecolare: 250,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11054044
CAS Number: 918487-09-9