6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963325-1G
OR963325-5G
APOSOR963325-1GEA
183
EUR
APOSOR963325-1G
APOSOR963325-5G
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formula:
C₁₀H₇ClO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01662416 CAS Number: 57544-34-0 |