Stampa…
Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963075-1G OR963075-25G OR963075-5G
APOSOR963075-1GEA 102 EUR
APOSOR963075-1G APOSOR963075-25G APOSOR963075-5G
Chloroacetyl-DL-norvaline 95%
Chloroacetyl-DL-norvaline
Formula: C₇H₁₂ClNO₃
Peso molecolare: 193.628 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00020439
CAS Number: 6940-47-2