Stampa…
2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR963015-1G OR963015-250MG
APOSOR963015-1GEA 574 EUR
APOSOR963015-1G APOSOR963015-250MG
2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid 95%
2-(6-Chloropyrazin-2-ylamino)acetic acid
Formula: C₆H₆ClN₃O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12068353
CAS Number: 1159822-45-3