Stampa…
5-Methoxy-2,3-dihydro-isoindol-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Methoxyisoindolin-1-one
OR962968-100MG OR962968-1G OR962968-250MG
APOSOR962968-100MGEA 82.9 EUR
APOSOR962968-100MG APOSOR962968-1G APOSOR962968-250MG
5-Methoxy-2,3-dihydro-isoindol-1-one 95%
5-Methoxy-2,3-dihydro-isoindol-1-one
Formula: C₉H₉NO₂
Peso molecolare: 163,173 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437636
CAS Number: 22246-66-8