Stampa…
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR962962-10G OR962962-1G OR962962-5G
APOSOR962962-10GEA 1780 EUR
APOSOR962962-10G APOSOR962962-1G APOSOR962962-5G
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
trans-3-Chlorocyclobutane-1-carboxylic acid
Formula: C₅H₇ClO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16661183
CAS Number: 35207-70-6