Stampa…
(2R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Methyl-R-proline, (R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid, H-α-Me-D-Pro-OH
OR962960-1G OR962960-5G
APOSOR962960-1GEA 132 EUR
APOSOR962960-1G APOSOR962960-5G
(2R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 95%
(2R)-2-Methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Formula: C₆H₁₁NO₂
Peso molecolare: 129,157 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD08274534
CAS Number: 63399-77-9