Stampa…
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962933-1G OR962933-250MG
APOSOR962933-1GEA 342 EUR
APOSOR962933-1G APOSOR962933-250MG
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone 95%
1-(5-Methyl-1H-pyrrol-3-yl)ethanone
Formula: C₇H₉NO
Peso molecolare: 123.152 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD19219386
CAS Number: 6115-72-6