Stampa…
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962930-1G OR962930-5G
APOSOR962930-1GEA 234 EUR
APOSOR962930-1G APOSOR962930-5G
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile 96%
4-Hydroxy-2-methylpyrimidine-5-carbonitrile
Formula: C₆H₅N₃O
Peso molecolare: 135,123 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17018685
CAS Number: 27058-54-4