Stampa…
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962926-100G OR962926-25G OR962926-5G
APOSOR962926-100GEA 633 EUR
APOSOR962926-100G APOSOR962926-25G APOSOR962926-5G
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene 98%
1-(2-Methoxyethoxy)-2-nitrobenzene
Formula: C₉H₁₁NO₄
Peso molecolare: 197,188 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16877751
CAS Number: 62819-95-8