Stampa…
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962902-1G OR962902-5G
APOSOR962902-1GEA 248 EUR
APOSOR962902-1G APOSOR962902-5G
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate 98%
Ethyl 3-(2-aminophenyl)acrylate
Formula: C₁₁H₁₃NO₂
Peso molecolare: 191,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12407284
CAS Number: 79655-96-2