Stampa…
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962889-1G OR962889-5G
APOSOR962889-1GEA 248 EUR
APOSOR962889-1G APOSOR962889-5G
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide 97%
4-Bromo-3-methylpyridine 1-oxide
Formula: C₆H₆BrNO
Peso molecolare: 188,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870743
CAS Number: 10168-58-8