Stampa…
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962887-1G OR962887-5G
APOSOR962887-1GEA 133 EUR
APOSOR962887-1G APOSOR962887-5G
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol 95%
2-(2-Chlorophenyl)propan-2-ol
Formula: C₉H₁₁ClO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870103
CAS Number: 3670-15-3