Stampa…
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR962884-1G OR962884-250MG
APOSOR962884-1GEA 292 EUR
APOSOR962884-1G APOSOR962884-250MG
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol 95%
(3-(2-Methyl-1H-imidazol-1-yl)phenyl)methanol
Formula: C₁₁H₁₂N₂O
Peso molecolare: 188,226 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870095
CAS Number: 167758-86-3