Stampa…
2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR962876-1G OR962876-250MG
APOSOR962876-1GEA 502 EUR
APOSOR962876-1G APOSOR962876-250MG
2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid 97%
2-(2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-2-yl)acetic acid
Formula: C₈H₁₃NO₂
Peso molecolare: 155,194 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09055404
CAS Number: 933690-44-9